Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 2 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12953544 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12953544 1000mL. 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12953544
Marca: Fisher Chemical VL 228 1000
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 2 mol/l
Envase 1000mL.
Cantidad 1000mL.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 2M Volumetric Solution (VL 228)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.