Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12943544 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12943544 1000mL. 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12943544 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 227 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.15€
    33.40€ / 1000 ml
    Ahorro 7.75€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 1 mol/L
Envase 1000mL.
Cantidad 1000mL.