Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12900934 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1000mL.
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12900934 1000mL. 1000 ml
12970754 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12900934 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 223 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.40€
    33.40€ / 1000 ml
    Ahorro 9.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 0,1 mol/L
Envase 1000mL.
Cantidad 1000mL.