Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,05mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990924 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12990924 1000mL. Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12990924 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 222 1000
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Concentración 0,05 M (0,05 N)
Envase Frasco
Cantidad 1000mL.
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313  
ChEBI CHEBI:23116