Learn More
Ácido clorhídrico R1, grado Farmacopea Europea, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11464689 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11464689 1 l 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 11464689 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1043501
Especificaciones
Envase 1 l
Cantidad 1 l
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • hydrochloric acid r1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P360-Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..