Learn More
Ácido clorhídrico, 5,0 M (5,0 N), solución volumétrica y analítica (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11536763 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
:
1 L
Código de producto.
11536763 1 L
1 options
Código de producto. 11536763 Proveedor Reagecon N.º de proveedor H25001
Producto completamente factorizado, de alta pureza, estable y certificado, desarrollado y probado para titulaciones de ácidos/bases.
  • Titulante, titulante estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia.
  • Preciso, estable, reproducible y totalmente factorizado.
  • Las valoraciones realizadas con este producto, muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • Se ha demostrado la estabilidad (ya sea abierta o sin abrir) durante la vida útil de este producto.La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Certificado por Reagecon' según un método de ensayo acreditado ISO 17025 (INAB Ref.: 264T)
  • Certificado según una especificación del ± 0,1 %.
  • El producto es un reactivo con concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato dispensador a una muestra (analito), hasta que se considera que se ha completado una reacción entre los dos líquidos.
  • Puede utilizarse para titulaciones manuales, o titulaciones automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de alguna de las diversas propiedades.
  • Las valoraciones ácido/base, también llamadas valoraciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
Concentración 5,0 M (5,0 N)
Envase Frasco de HDPE GL45
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDROCHLORIC ACID 5.0N (5.0M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%