Learn More
Ácido clorhídrico, 1,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11596763 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11596763 1 l 1 l 1 LT
1 options
Código de producto. 11596763 Proveedor Reagecon N.º de proveedor H21001
Elaborado según los métodos oficiales de análisis de la AOAC International. El ácido clorhídrico, 1,0 M, Reagecon™ es una solución volumétrica y analítica lista para usar con 36,46 g de HCl por 1 l de agua para su uso como reactivo de laboratorio. También es adecuado para su uso en la industria alimentaria y del vino.
El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte y corrosivo con muchos usos, incluso como reactivo de laboratorio en la titulación manual y automatizada. También se utiliza en la producción de cloruro, como agente neutralizante de bases, como catalizador y disolvente en síntesis orgánica y para la determinación de HCl en la industria del vino.
Esta solución se elabora según los métodos oficiales de análisis de la AOAC International.
Especificaciones
Color Incoloro
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Concentración 1.0M.
Envase 1 l
Disolvente o matriz Agua
Normalidad 1,0N
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Grado AOAC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36,46 g/l de HCl
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%