Learn More
Hydrion Insta-Chek Lápiz de pH mecánico
Código de producto. 11785289 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 13
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
11785289 De 0 a 13 paquete de 3
1 options
Código de producto. 11785289 Proveedor Hydrion N.º de proveedor 5920032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Insta-Chek El lápiz de pH mecánico proporciona inmediatamente la reacción de la superficie de cualquier sólido al valor de pH más cercano.
  • Los portaminas mecánicas retráctiles y no recargables son más convenientes que los lápices con envoltorio de papel.
  • El rango de lectura —más amplio disponible desde pH 0 a 13 —con 14 combinaciones de colores diferentes.
  • La forma conveniente y fácilmente portátil es perfecta para revisiones sectoriales de pH, y requiere tan solo 0.001 ml de disolución amortiguadora.
  • Utilice el lápiz en prácticamente cualquier —superficie, incluso las irregulares o desiguales.
  • Es eficaz en materiales porosos y sólidos impermeables.
  • Para utilizar, primero humedezca la superficie o área con agua destilada y toque varias veces con el lápiz de pH.
  • Después de 15 segundos, compare el color resultante con la tabla de colores.
  • El envase incluye tres lápices mecánicos y dos tablas de color.
Especificaciones
Intervalo de pH De 0 a 13
Para utilizar con (aplicación) Proporciona de forma inmediata la reacción de superficie de cualquier sólido al valor de pH más cercano
Incluye Tres portaminas y dos gráficos de color
Cantidad 3/paq.
Tiempo de prueba 15 s
Tipo Lápiz de pH mecánico Insta-Chek Hydrion