Learn More
Whirl-Pak™ Bolsa para muestras de PolySponge™ hidratada con esponja de muestreo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16688462 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
532 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16688462 532 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 16688462 Proveedor Whirl-Pak™ N.º de proveedor B01590WA
Edge
Hace que el muestreo de superficies ambientales sea más rápido y sencillo.
  • Especialmente diseñada para el sector de alimentación y bebidas
  • La etiqueta de escritura facilita la identificación de las muestras
  • Las bolsas están prehidratadas con caldo neutralizante HiCap™
  • El caldo HiCap proporciona una neutralización superior, validada hasta 72 horas
  • Las esponjas de poliuretano incluidas con cada bolsa no son tóxicas y no contienen biocidas
  • Cada caja contiene cinco bolsas de papel de aluminio con 20 esponjas cada una
  • Procesada terminalmente con rayos gamma para garantizar la esterilidad
  • Grado médico, superabsorbente e ideal para superficies rugosas
  • Compatible con 3M Petrifilm
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Descripción Sin guante
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Transparente con bloque blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Monitorización ambiental
Material Poliuretano
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 16 ml
Sin látex Sí
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 20/Paq.
Embalaje exterior Cartón
Embalaje interior de protección Bolsa de papel de aluminio
Método de esterilización Procesada terminalmente con rayos gamma
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 2,50 mil
Longitud (imperial) 9 in
Longitud de la bolsa de documentos (imperial) 9 in
Longitud de bolsa para documentos (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura de bolsa para documentos (imperial) 4 in
Anchura de bolsa para documentos (métrico) 11,5 cm
Tipo de producto Bolsa de muestra con esponja de muestreo
Capacidad (imperial) 18 oz
Capacidad (métrico) 532 mL
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (métrico) 11.5 cm
Grosor (métrico) 0,064 mm