Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ SFM4MAb
Código de producto. 10153252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10153252 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 10153252 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30535.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00€
    238.02€ / 5 litros
    Ahorro 31.98€
    11% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente la producción de procesos para la fabricación de anticuerpos recombinantes humanos y humanizados.
SFM4MAb es una fórmula baja en proteínas y está optimizada para la purificación empleando la proteína A, la proteína G y otras matrices para facilitar la recuperación de producto. El medio se formula mediante un proceso de complejación de lípidos y fosfolípidos patentado para mejorar la estabilidad y la estimulación del crecimiento de varios tipos de células.
SFM4MAb está disponible en formato líquido y en polvo en envases fáciles de abrir.
  • Diseñados para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de anticuerpos
  • Complejos lipídicos para mejorar la estabilidad
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Están optimizados para proteína A, proteína G y otras matrices de purificación
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Cantidad 5 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad