Learn More
Cytiva Medio SFM4MAb™ HyClone™
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | None |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | SFM4MAb Medios líquidos |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Poloxámero 188, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol, Sin HEPES |
| Cantidad | 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Mostrar más |