Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular en polvo HyClone™ SFM4Insect
Código de producto. 12954095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12954095 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 12954095 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30912.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    254.25€ / 5 litros
    Ahorro 66.75€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
El medio ADCF (libre de componentes derivados de animales) admite la producción de proteínas recombinantes con múltiples líneas de células de insectos.
El medio SFM4Insect proporciona un crecimiento excelente de muchas líneas de células de insectos clave, al tiempo que requiere una adaptación mínima.Además, el medio SFM4Insect se ha probado con éxito en gran variedad de sistemas de cultivo, incluidos biorreactores de alta densidad.
  • Para su uso con el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS)
  • Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
  • Complejos lipídicos para mejorar la estabilidad
  • Potencia la proliferación de diversas líneas de células de insectos
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Fabricado con un proceso certificado por ISO 9001 e ISO 13485 de conformidad con las actuales prácticas correctas de fabricación (cGMP) de productos sanitarios 21 CFR 820
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 5 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad