Learn More
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS y PF-CHO Medios de comunicación MPS
Description
Specifications
Specifications
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | PF CHO MPS |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Ninguno |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin poloxámero 188, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento de múltiples clones de células de ovario de hámster chino (CHO) y producción de una variedad de proteínas recombinantes con una adaptación mínima |
| Cantidad | 5 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |