Learn More
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS y PF-CHO Medios de comunicación MPS
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | PF-CHO LS |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Glutamina, Poloxámero 188, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol, Sin HEPES |
| Cantidad | 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |