Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular de insectos HyClone™
Código de producto. 10176453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10176453 1000 ml 1000 ml
10288023 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10176453 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30065.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    82.00€ / 1000 ml
    Ahorro 22.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente el rendimiento celular con múltiples líneas de insectos en una variedad de ambientes de cultivo con los medios de cultivo celular de insectos HyClone™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Cantidad 1000 ml
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción PETE