Learn More
Cytiva Medio de cultivo celular en polvo HyCell CHO HyClone™ sin L-glutamina y con HT
Código de producto. 17602085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
1000 mL; frasco de PETE
5 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17602085 10 L 10 litros
12695647 1000 mL; frasco de PETE 1000 ml
12872986 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17602085 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30933.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    429.62€ / 10 litros
    Ahorro 200.38€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Un medio de cultivo celular versátil y sin componentes de origen animal (ADCF).
  • Fórmulas definidas químicamente sin componentes de origen animal
  • Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
  • Permiten la adaptación directa o secuencial
  • Diseñadas para aplicaciones de cultivo a gran escala, incluidas las estrategias de perfusión y «fed-batch»
  • Desarrolladas para cultivo de células de ovario de hámster chino (CHO) en aplicaciones de bioprocesamiento
  •  Formuladas específicamente para proporcionar un desempeño excelente, admitir una alta densidad de células pico y mejorar el rendimiento y la calidad del producto
  • Se pueden utilizar para aplicaciones de lotes, «fed-batch» o perfusión en múltiples plataformas de cultivo celular, desde matraces de agitación hasta biorreactores a gran escala
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formulario Polvo
    Esterilidad No estéril
    Con aditivos Bicarbonato sódico, Poloxámero 188, Hipoxantina, Timidina
    Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin glutamina
    Cantidad 10 L
    Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
    Título del producto
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.