Learn More
Cytiva Medio de cultivo celular en polvo HyCell CHO HyClone™ sin L-glutamina y con HT
Código de producto. 12695647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
1000 mL; frasco de PETE
5 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12695647 1000 mL; frasco de PETE 1000 ml
17602085 10 L 10 litros
12872986 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12695647 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30934.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    86.80€ / 1000 ml
    Ahorro 38.20€
    30% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Un medio de cultivo celular versátil y sin componentes de origen animal (ADCF).
  • Fórmulas definidas químicamente sin componentes de origen animal
  • Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
  • Permiten la adaptación directa o secuencial
  • Diseñadas para aplicaciones de cultivo a gran escala, incluidas las estrategias de perfusión y fed-batch
  • Desarrolladas para cultivo de células de ovario de hámster chino (CHO) en aplicaciones de bioprocesamiento
  • Formuladas específicamente para proporcionar un desempeño excelente, admitir una alta densidad de células pico y mejorar el rendimiento y la calidad del producto
  • Se pueden utilizar para aplicaciones de lotes, fed-batch o perfusión en múltiples plataformas de cultivo celular, desde matraces de agitación hasta biorreactores a gran escala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Bicarbonato sódico, Poloxámero 188, Hipoxantina, Timidina
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin glutamina
Cantidad 1000 mL; frasco de PETE
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad