Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ CDM4PERMAb
Código de producto. 10045863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10045863 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 10045863 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30872.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    256.33€ / 5 litros
    Ahorro 67.67€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Medio ADCF químicamente definido para su uso con células PER.C6.
El medio HyClone CDM4PERMAb tiene una formulación definida químicamente y sin componentes de origen animal (ADCF). Este medio de cultivo celular de alto rendimiento se ha desarrollado para aumentar el rendimiento de los procesos en la producción de anticuerpos humanos y proteínas recombinantes utilizando tecnología PER.C6.
El medio se ha probado con éxito en una gran variedad de aplicaciones, incluidos los cultivos de biorreactores de lotes alimentados.
CDM4PERMAb está disponible en formato líquido y en polvo en envases fáciles de abrir.
  • Sin componentes de origen animal
  • Formulación definida químicamente
  • Diseñado para una alta producción celular y de proteínas recombinantes
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Trazabilidad de los componentes
  • Fabricado según las normas de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin rojo fenol
Cantidad 5 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad