Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb Powdered Cell Culture Media Without L-glutamine
Código de producto. 11517290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11517290 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11517290 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30872.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemically defined ADCF media
  • For use with PER.C6 cells
  • Animal-derived component-free
  • Chemically defined formulation
  • Designed for high cell yield and recombinant protein production
  • Allows for direct or sequential adaption
  • Component traceability
  • Manufactured according to cGMP guidelines
  • Tested for fed-batch bioreactor cultures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células PER.C6
Formulario Polvo
Tipo de producto HyClone Cell Culture Media
Esterilidad No estéril
Con aditivos Phenol Red
Sin aditivos No Glutamine
Para utilizar con (aplicación) For high cell yield and recombinant protein production
Cantidad 10 L
Contenido y almacenamiento 2 to 8 °C away from light and moisture