Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular en polvo HyClone™ CDM4MAb
Código de producto. 11592840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11592840 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 11592840 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30800.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    256.33€ / 5 litros
    Ahorro 67.67€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Medio ADCF para uso con líneas celulares de hibridoma y mieloma.
HyClone CDM4MAb es un medio químicamente definido y libre de componentes de origen animal (ADCF). Este medio de fácil regulación está diseñado para aumentar los rendimientos del proceso para la fabricación de anticuerpos y fragmentos de anticuerpos para uso terapéutico en una variedad de líneas celulares de hibridoma y mieloma de ingeniería.
  • Sin componentes de origen animal.
  • Formulación definida químicamente
  • Diseñado para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de anticuerpos (MAb).
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Fabricado con componentes trazables de acuerdo con las directrices de cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin poloxámero 188
Cantidad 5 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad