Learn More
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ CDM4MAb Media
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Hyclone CDM4MAb Media |
| Sin aditivos | No Glutamine |
| Para utilizar con (aplicación) | Production of monoclonal antAntibodies (MAbs) from hybridoma and recombinant myeloma cell lines for research, therapeutic and diagnostic purposes is rapidly growing. |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |