Learn More
Cytiva Medios HyClone™ CDM4MAb™
Descripción
Aumente el rendimiento de los procesos de fabricación de anticuerpos monoclonales para uso terapéutico con medios HyClone™ CDM4MAb™, que son medios químicamente definidos sin componentes de origen animal.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Animal Origin-free |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | CDM4MAb Medio líquido |
| Serum Level | Serum-free |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin poloxámero 188, Sin rojo fenol, Sin HEPES |
| Cantidad | Frasco de 1000 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Mostrar más |