Learn More
Cytiva Medio CDM4CHO™ HyClone™, líquido
Código de producto. 10463522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
6 x 1000 mL
Frasco de 1000 mL
Con aditivos:
Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sodium Bicarbonate, Poloxámero 188
Sin aditivos:
No Glutamine, No Phenol Red, Sin HEPES, Sin proteínas
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Tamaño de la unidad:
1000 ml
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Tamaño de la unidad
10463522 1000 mL Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas 1000 ml
10298023 6 x 1000 mL Sodium Bicarbonate, Poloxámero 188 No Glutamine, No Phenol Red, Sin HEPES, Sin proteínas paquete de 6
10433142 Frasco de 1000 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10463522 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30558.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    70.38€ / 1000 ml
    Ahorro 47.62€
    40% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Favorecer el crecimiento del cultivo celular CHO. El medio líquido CDM4CHO™ HyClone™ es un medio definido químicamente sin suero.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto CDM4CHO Medio líquido
Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
Con aditivos Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Cantidad 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Medio CDM4CHO