Learn More
Cytiva Medio CDM4CHO™ HyClone™, líquido
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | CDM4CHO Medio líquido |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas |
| Cantidad | Frasco de 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Medio CDM4CHO |