Learn More
Cytiva Juego de expansión de células madre mesenquimales HyClone™ AdvanceSTEM™
Descripción
Favorezca la expansión y el mantenimiento de células madre mesenquimales humanas no diferenciadas (hMSCs) con el kit de expansión de células madre mesenquimales HyClone™ AdvanceSTEM™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre mesenquimales |
| Clasificación | None |
| Formulario | Liquid |
| Tipo de producto | Stem Cell Medium Supplement |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Con aditivos | None |
| Sin aditivos | None |
| Cantidad | Juego para hacer 11 ml de medio completo |
| Contenido y almacenamiento | SH3878.1, SH3879.2 |
| Mostrar más |