Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular HyClone™ AdvanceSTEM
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC) |
| Clasificación | None |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Stem Cell Medium |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Con aditivos | Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 500 mL |
| Descripción | AdvanceSTEM IMDM4SC sin L-glutamina |
| Mostrar más |