Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular en polvo HyClone™ ActiSM
Descripción
El medio HyClone ActiSM está diseñado para su uso en combinación con el medio HyClone ActiPro y los suplementos Cell Boost 7a y Cell Boost 7b. Este medio forma parte del sistema ActiPro de medios y suplementos diseñados teniendo en cuenta la adaptación y la producción. HyClone ActiSM y el sistema ActiPro son adecuados para la bioproducción general con líneas celulares CHO como CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 y CHO-S.
- Con formulación ADCF químicamente definido optimizado para la producción de proteínas de alto rendimiento
- No contiene hipoxantina, timidina ni glicina (suplemento HAT)
- Se recomienda para el primer paso al adaptar células cultivadas en otros medios de cultivo celular finos.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Poloxámero 188 |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 1 L |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |