Learn More
Cytiva HyClone™ 1 M de NaOH - ADCF
Código de producto. 17887707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
15 L
50 L
90 L
200 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
15 litros
200 litros
50 litros
90 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17887707 10 L 10 litros
17837697 1 L 1 litro
17857697 15 L 15 litros
17877697 50 L 50 litros
17867697 90 L 90 litros
17887697 200 L 200 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17887707 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31088.02
HyClone™ Las soluciones de NaOH en bolsas de un solo uso ofrecen un formato conveniente para modificar eficazmente el pH y cuidar y limpiar adecuadamente sus resinas de cromatografía.
  • Fabricado en ISO 9001 y ISO Instalación certificada 13485.
  • Certificado de análisis (CoA) específico del lote para cada lote producido.
  • Destinado a un uso posterior de fabricación o investigación.
  • No apto para uso diagnóstico o terapéutico.
  • 0.1 μm filtrado estéril.
  • Todos los tamaños de unidades se envasan en bolsas de un solo uso, listas para usar.
  • Las materias primas son de grado compendial USP/NF y EP.
  • HyClone™ El NaOH en bolsas de un solo uso es adecuado para su uso con: resinas de cromatografía de Cytiva.
  • Disponible en concentraciones de hidróxido de sodio de 0,1 M (0,1 N), 0,5 M (0,5 N) y 1,0 M (1,0 N) hasta 200 L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
pH >12.0 at 20 to 25°C
Color Transparente
Fórmula molecular NaOH
Concentración 1.0 M (1.0 N)
Cantidad 10 L
Grado NF/USP
Envase Bolsa de un solo uso
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1M NaOH
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide