Learn More
Cytiva HyClone™ 1 M de NaOH - ADCF
Descripción
- Fabricado en ISO 9001 y ISO Instalación certificada 13485.
- Certificado de análisis (CoA) específico del lote para cada lote producido.
- Destinado a un uso posterior de fabricación o investigación.
- No apto para uso diagnóstico o terapéutico.
- 0.1 μm filtrado estéril.
- Todos los tamaños de unidades se envasan en bolsas de un solo uso, listas para usar.
- Las materias primas son de grado compendial USP/NF y EP.
- HyClone™ El NaOH en bolsas de un solo uso es adecuado para su uso con: resinas de cromatografía de Cytiva.
- Disponible en concentraciones de hidróxido de sodio de 0,1 M (0,1 N), 0,5 M (0,5 N) y 1,0 M (1,0 N) hasta 200 L.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
| pH | >12.0 at 20 to 25°C |
| Color | Transparente |
| Fórmula molecular | NaOH |
| Concentración | 1.0 M (1.0 N) |
| Cantidad | 1 L |
| Grado | NF/USP |
| Envase | Bolsa de un solo uso |