Learn More
HyClone™ 0,1 N de NaOH, Cytiva
Código de producto. 17877707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Envase:
Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 litros
20 litros
200 litros
50 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
17877707 200 L Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso 200 litros
17235886 1 L Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso 1 litro
17245886 10 L Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso 10 litros
17255886 20 L Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso 20 litros
17847697 50 L Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso 50 litros
17857677 100 L Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso 100 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17877707 Proveedor HyClone products Cytiva N.º de proveedor SH30883.07
Soluciones concentradas de hidróxido de sodio para aplicaciones de bioprocesamiento, incluido el ajuste de pH y el cuidado de la resina cromatográfica.
HyClone™ Las soluciones de NaOH en bolsas de un solo uso ofrecen un formato conveniente para modificar eficazmente el pH y cuidar y limpiar adecuadamente las resinas cromatográficas.
  • Fabricado en ISO 9001 y ISO Instalación certificada 13485.
  • Certificado de análisis (CoA) específico del lote para cada lote producido.
  • Destinado a un uso posterior de fabricación o investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico.
  • 0.1 μm filtrado estéril.
  • Todos los tamaños de unidades se envasan en bolsas de un solo uso, listas para usar.
  • Las materias primas son de grado compendial USP/NF y EP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 40.00
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC hidróxido sódico
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Color Transparente, sin color
Concentración 0.1 M (0.1 N)
Cantidad 200 L
Envase Contenedor de bioprocesamiento de un solo uso