Learn More
Cytiva Papel de inmunotransferencia Hybond™
Código de producto. 11750094 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Papel de inmunotransferencia Hybond
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11750094 Papel de inmunotransferencia Hybond 100 PCS
1 options
Código de producto. 11750094 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN6101M
En stock
Usar con Hybond™ membranas secantes. Cytiva Life Sciences™ Hybond™ El papel secante es de celulosa pura y es perfecto para aplicaciones de electroforesis en gel.
  • Para electroforesis en gel
  • Se utiliza con membranas de blotting Hybond
  • Grado de celulosa pura
  • Resistencia media a la humedad
  • Superficie lisa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Electroforesis en gel, membranas de blotting Hybond
Tipo Papel de inmunotransferencia Hybond
Grosor (imperial) 0,01 in
Grosor (métrico) 0,03 cm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 20 cm