Learn More
Abnova™ Human ZNF84 Full-length ORF (AAH62552.1, 1 a.a. - 738 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16142032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16142032 25 μg 25 microgramos
16132032 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16142032 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00007637P01.25ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MTMLQESFSFDDLSVDFTQKEWQLLDPSQKNLYKDVMLENYSSLVSLGYEVMKPDVIFKLEQGEEPWVGDGEIPSSDSPEVWKVDGNMMWHQDNQDKLKIIKRGHECDAFGKNFNLNMNFVPLRKSNSEGDLDGLILKHHLDLLIPKGDYGKAESDDFNVFDNFFLHSKPEDTDTWLKYYDCDKYKESYKKSQIIIYHRNRLGEKLYECSECRKRFSKKPSLIKHQSRHIRDIAFGCGNCGKTFPQKSQFITHHRTHTGEKPYNCSQCGKAFSQKSQLTSHQRTHTGEKPYECGECGKAFSRKSHLISHWRTHTGEKPYGCNECGRAFSEKSNLINHQRIHTGEKPFECRECGKAFSRKSQLVTHHRTHTGTKPFGCSDCRKAFFEKSELIRHQTIHTGEKPYECSECRKAFRERSSLINHQRTHTGEKPHGCIQCGKAFSQKSHLISHQMTHTGEKPFICSKCGKAFSRKSQLVRHQRTHTGEKPYECSECGKAFSEKLSLTNHQRIHTGEKPYVCSECGKAFCQKSHLISHQRTHTGEKPYECSECGKAFGEKSSLATHQRTHTGEKPYECRDCEKAFSQKSQLNTHQRIHTGEKPYECSLCRKAFFEKSELIRHLRTHTGEKPYECNECRKAFREKSSLINHQRIHTGEKPFECSECGKAFSRKSHLIPHQRTHTGEKPYGCSECRKAFSQKSQLVNHQRIHTGEKPYRCIECGKAFSQKSQLINHQRTHTVKKS
Especificaciones
Número de acceso AAH62552.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7637
Peso molecular 111.9kDa
Nombre ZNF84 (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Inmunógeno MTMLQESFSFDDLSVDFTQKEWQLLDPSQKNLYKDVMLENYSSLVSLGYEVMKPDVIFKLEQGEEPWVGDGEIPSSDSPEVWKVDGNMMWHQDNQDKLKIIKRGHECDAFGKNFNLNMNFVPLRKSNSEGDLDGLILKHHLDLLIPKGDYGKAESDDFNVFDNFFLHSKPEDTDTWLKYYDCDKYKESYKKSQIIIYHRNRLGEKLYECSECRKRFSKKPSLIKHQSRHIRDIAFGCGNCGKTFPQKSQFITHHRTHTGEKPYNCSQCGKAFSQKSQLTSHQRTHTGEKPYECGECGKAFSRKSHLISHWRTHTGEKPYGCNECGRAFSEKSNLINHQRIHTGEKPFECRECGKAFSRKSQLVTHHRTHTGTKPFGCSDCRKAFFEKSELIRHQTIHTGEKPYECSECRKAFRERSSLINHQRTHTGEKPHGCIQCGKAFSQKSHLISHQMTHTGEKPFICSKCGKAFSRKSQLVRHQRTHTGEKPYECSECGKAFSEKLSLTNHQRIHTGEKPYVCSECGKAFCQKSHLISHQRTHTGEKPYECSECGKAFGEKSSLATHQRTHTGEKPYECRDCEKAFSQKSQLNTHQRIHTGEKPYECSLCRKAFFEKSELIRHLRTHTGEKPYECNECRKAFREKSSLINHQRIHTGEKPFECSECGKAFSRKSHLIPHQRTHTGEKPYGCSECRKAFSQKSQLVNHQRIHTGEKPYRCIECGKAFSQKSQLINHQRTHTVKKS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen HPF2
Nombre común ZNF84
Símbolo de gen ZNF84
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system