Learn More
Invitrogen™ Human ZNF608 (aa 967-1042) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30197212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30197212 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30197212 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP109607
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (87%), Rat (87%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
ZNF608 gene ontology annotations related to this gene include nucleic acid binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9ULD9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 57507
Nombre Human ZNF608 (aa 967-1042) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4932417D18Rik; D430007A19Rik; Kiaa1281; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 608; NY-REN-36; renal carcinoma antigen NY-REN-36; Zfp608; Zinc finger protein 608; Znf608
Nombre común ZNF608
Símbolo de gen ZNF608
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DIISSKDSVVKGHSSTTAQSSQLKESHSPYYHSYDPYYSPSYMHPGQVGAPAAGNSGSTQGMKIKKESEEDAEKKD
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining