Learn More
Invitrogen™ Human ZNF267 (aa 117-231) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30181677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30181677 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30181677 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP99752
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (30%), Rat (30%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52005 (PA5-52005. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
May be involved in transcriptional regulation. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q14586
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 10308
Nombre Human ZNF267 (aa 117-231) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen HZF2; zinc finger (C2H2); zinc finger protein 2; zinc finger protein 267; Zinc finger protein HZF2; ZNF267
Nombre común ZNF267
Símbolo de gen ZNF267
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia WKREECEGHNGCYDEKTFKYDQFDESSVESLFHQQILSSCAKSYNFDQYRKVFTHSSLLNQQEEIDIWGKHHIYDKTSVLFRQVSTLNSYRNVFIGEKNYHCNNSEKTLNQSSSP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining