Learn More
Abnova™ Human WDR79 Full-length ORF (AAH02336.1, 1 a.a. - 548 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Descripción
Sequence: MKTLETQPLAPDCCPSDQDPAPAHPSPHASPMNKNADSELMPPPPERGDPPRLSPDPVAGSAVSQELREGDPVSLSTPLETEFGSPSELSPRIEEQELSENTSLPAEEANGSLSEEEANGPELGSGKAMEDTSGEPAAEDEGDTAWNYSFSQLPRFLSGSWSEFSTQPENFLKGCKWAPDGSCILTNSADNILRIYNLPPELYHEGEQVEYAEMVPVLRMVEGDTIYDYCWYSLMSSAQPDTSYVASSSRENPIHIWDAFTGELRASFRAYNHLDELTAAHSLCFSPDGSQLFCGFNRTVRVFSTARPGRDCEVRATFAKKQGQSGIISCIAFSPAQPLYACGSYGRSLGLYAWDDGSPLALLGGHQGGITHLCFHPDGNRFFSGARKDAELLCWDLRQSGYPLWSLGREVTTNQRIYFDLDPTGQFLVSGSTSGAVSVWDTDGPGNDGKPEPVLSFLPQKDCTNGVSLHPSLPLLATASGQRVFPEPTESGDEGEELGLPLLSTRHVHLECRLQLWWCGGAPDSSIPDDHQGEKGQGGTEGGVGELI
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH02336.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 55135 |
| Peso molecular | 85.7kDa |
| Nombre | WDR79 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 25 μg |
| Inmunógeno | MKTLETQPLAPDCCPSDQDPAPAHPSPHASPMNKNADSELMPPPPERGDPPRLSPDPVAGSAVSQELREGDPVSLSTPLETEFGSPSELSPRIEEQELSENTSLPAEEANGSLSEEEANGPELGSGKAMEDTSGEPAAEDEGDTAWNYSFSQLPRFLSGSWSEFSTQPENFLKGCKWAPDGSCILTNSADNILRIYNLPPELYHEGEQVEYAEMVPVLRMVEGDTIYDYCWYSLMSSAQPDTSYVASSSRENPIHIWDAFTGELRASFRAYNHLDELTAAHSLCFSPDGSQLFCGFNRTVRVFSTARPGRDCEVRATFAKKQGQSGIISCIAFSPAQPLYACGSYGRSLGLYAWDDGSPLALLGGHQGGITHLCFHPDGNRFFSGARKDAELLCWDLRQSGYPLWSLGREVTTNQRIYFDLDPTGQFLVSGSTSGAVSVWDTDGPGNDGKPEPVLSFLPQKDCTNGVSLHPSLPLLATASGQRVFPEPTESGDEGEELGLPLLSTRHVHLECRLQLWWCGGAPDSSIPDDHQGEKGQGGTEGGVGELI |
| Mostrar más |