Learn More
Novus Biologicals™ Human Uterus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Uterus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Especificaciones
Especificaciones
| Tissue | Reproductive |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Uterus |
| Fracción celular | Membrane |
| Condición del tejido | Tumor |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Tipo de producto | Human Uterus Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación