Learn More
Abnova™ Human USP34 Partial ORF (NP_055524, 3296 a.a. - 3395 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16121236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16121236 10 μg 10 microgramos
16131236 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16121236 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00009736Q01.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: CKEFKDLHCSKDSTLAEEESEFPSTSISAVLSDLADLRSCDGQALPSQDPEVALSLSCGHSRGLFSHMQQHDILDTLCRTIESTIHVVTRISGKGNQAAS
Especificaciones
Número de acceso NP_055524
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9736
Peso molecular 36.74kDa
Nombre USP34 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Inmunógeno CKEFKDLHCSKDSTLAEEESEFPSTSISAVLSDLADLRSCDGQALPSQDPEVALSLSCGHSRGLFSHMQQHDILDTLCRTIESTIHVVTRISGKGNQAAS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen FLJ43910/KIAA0570/KIAA0729/MGC104459
Nombre común USP34
Símbolo de gen USP34
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system