Learn More
Novus Biologicals™ Human Ureter Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Código de producto. 18167469 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18167469 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18167469 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL126442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1078.35€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 61.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Human Ureter Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tissue Digestive/Waste
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Ureter
Fracción celular Membrane
Condición del tejido Tumor
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Tipo de producto Human Ureter Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación