Learn More
Invitrogen™ Human TTC23 (aa 337-432) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30181151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30181151 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30181151 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP98041
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (73%), Rat (73%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58937 (PA5-58937. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Participates positively in the ciliary Hedgehog (Hh) signaling. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q5W5X9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 64927
Nombre Human TTC23 (aa 337-432) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1600012K10Rik; Cervical cancer proto-oncogene 8 protein; HCC8; HCC-8; RGD1310409; tetratricopeptide repeat domain 23; tetratricopeptide repeat protein 23; TPR repeat protein 23; TTC23
Nombre común TTC23
Símbolo de gen TTC23
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia LRESLEAKVEAFGDFSPEVAETYRLLGGADLAQGNHSGARKKLKKCLQIQTLLYGPQDKRTLATQQAMGMLSTAPKVASKPRQASKAKVAFCTSIP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining