Learn More
Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.6 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P40225 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 7066 |
| Peso molecular | 18.6 kDa |
| Nombre | Human TPO (Thrombopoietin) |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |