Learn More
Novus Biologicals™ Human Tonsil Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Código de producto. 18207651 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18207651 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18207651 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82060626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00€
    933.45€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 53.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
The Human Tonsil Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Blood Lymph
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Tonsil
Fracción celular Membrane
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 2 mg/mL
Tipo de producto Human Tonsil Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación