Learn More
Abnova™ Human TMEM42 Full-length ORF (NP_653239.1, 1 a.a. - 159 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Descripción
Sequence: MAERPGPPGGAVSATAYPDTPAEFPPHLQAGAMRRRFWGVFNCLCAGAFGALAAASAKLAFGSEVSMGLCVLGIIVMASTNSLMWTFFSRGLSFSMSSAIASVTVTFSNILSSAFLGYVLYGECQEVLWWGGVFLILCGLTLIHRKLPPTWKPLPHKQQ
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_653239.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 131616 |
| Peso molecular | 43.4kDa |
| Nombre | TMEM42 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 25 μg |
| Inmunógeno | MAERPGPPGGAVSATAYPDTPAEFPPHLQAGAMRRRFWGVFNCLCAGAFGALAAASAKLAFGSEVSMGLCVLGIIVMASTNSLMWTFFSRGLSFSMSSAIASVTVTFSNILSSAFLGYVLYGECQEVLWWGGVFLILCGLTLIHRKLPPTWKPLPHKQQ |
| Mostrar más |