Learn More
Invitrogen™ Human TMEM222 (aa 19-52) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30198304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30198304 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30198304 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP104091
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (88%), Rat (88%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63713 (PA5-63713. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The function of this protein has not been specifically defined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9H0R3
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 84065
Nombre Human TMEM222 (aa 19-52) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 5730406H10Rik; AA409341; C1orf160; D4Ertd196e; tm222; Tmem222; Transmembrane protein 222
Nombre común TMEM222
Símbolo de gen TMEM222
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia PRMAEVEAPTAAETDMKQYQGSGGVAMDVERSRF
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining