Learn More
R&D Systems™ Human Testis Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)
Código de producto. 18256195 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18256195 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18256195 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NB82059340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.47€
    777.00€ / 1 miligramos
    Ahorro 153.47€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Human Testis Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - Liver Cirrhosis: Testis
Fracción celular Whole
Condición del tejido Liver Cirrhosis
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Testis Whole Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Línea de productos Novus
Protein State Native
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Reproductive
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación