missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.312 - 20 ng/mL (example only; lot dependent) |
| Sensibilidad del ensayo | 0.113 ng/mL (example only; lot dependent) |
| Método de detección | Colorimetric |
| Formato del kit de inmunoensayo | Pre-coated 96T Strip Plate |
| Tipo de producto | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Tipo de muestra | Tissue Homogenates, Cell Lysates, Other Biological Fluids |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 64102 |
| Símbolo de gen | TNMD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?