missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TCTEX1D4 (aa 148-221) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30200595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30200595 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30200595 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP109814

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (74%), Rat (74%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-144835 (PA5-144835. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Dyneins are multi-subunit, high molecular weight ATPases that interact with microtubules to generate force by converting the chemical energy of ATP into the mechanical energy of movement. Cytoplasmic or axonemal Dynein is an approximately 12 subunit complex of two heavy chains, two intermediate chains to anchor Dynein to its cargo, four smaller intermediate chains and several light chains. It performs functions necessary for cell survival such as organelle transport and centrosome assembly. TCTEX1 is a cytoplasmic dynein light chain found in a complex with Na+ CP type X (SCN10A). TCTEX1D4, also called TCTEX2 beta, interacts with different members of the TGF-beta receptor family, and when overexpressed, inhibits TGF-beta signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q5JR98
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 343521
Nombre Human TCTEX1D4 (aa 148-221) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4833401D15Rik; LOC102551208; N22.1; novel Tctex-1 family domain-containing protein; protein N22.1; Tcte x 1 domain containing 4; tcte x 1 domain-containing protein 4; tcte x 1 domain-containing protein 4-like; Tcte x 1d4; Tcte x 2 beta; Tctex-2-beta
Nombre común TCTEX1D4
Símbolo de gen TCTEX1D4
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia LVRELCEQVHVRLRELSPPRYKLVCSVVLGPRAGQGVHVVSRALWDVARDGLASVSYTNTSLFAVATVHGLYCE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.