Learn More
Novus Biologicals™ Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired)
Código de producto. 18255122 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18255122 1 set 1 set
1 options
Código de producto. 18255122 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82089079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1047.90€ / 1 sets
    Ahorro 62.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
The Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Cantidad 1 set
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Stomach
Fracción celular Whole
Condición del tejido Primary Tumor and Normal Paired
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Primary Tumor and Normal Paired)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación