Learn More
Novus Biologicals™ Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18605380 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18605380 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18605380 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    451.50€ / 1 miligramos
    Ahorro 26.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Especificaciones
Método de preparación Western Blot Electrophoresis
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Spleen