Learn More
Novus Biologicals™ Human Skeletal Muscle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18695370 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18695370 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18695370 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    392.70€ / 1 miligramos
    Ahorro 23.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Método de preparación Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Skeletal Muscle