Learn More
Novus Biologicals™ Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes) is derived from human.
Especificaciones
Especificaciones
| Tissue | Skeletal Muscle |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Membrane Protein - Diabetic Disease: Skeletal Muscle |
| Fracción celular | Membrane |
| Condición del tejido | Diabetes |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Tipo de producto | Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Diabetes) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación